Beskrivelse
- L-LDPE (lineær LDPE), gennemsigtig
- Brudsikker
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholder |
| Materiale | LDPE |
| Form | Rektangulær |
| Kapacitet (metrisk) | 23 l |
| Til brug med (applikation) | Velegnet til brug med fødevarer |
| Højde (metrisk) | 410 mm |
| Længde (metrisk) | 220 mm |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Bredde (metrisk) | 220 mm |