Beskrivelse
- Disse beholdere indlejrer ensartet, når de er tomme, og udvider sig let, når de er fyldt med væske.
- De inkluderer polypropylen (PP) hætter med sprøjtestøbt gevind.
- Udskiftningshætter sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Farve | Gennemskinnelig |
| Til brug med (applikation) | Beholdere indlejrer ensartet, når de er tomme, og udvider sig let, når de er fyldt med væske |
| Materiale | LDPE |
| Skrue farve | Hvid |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Produkttype | Sammenklappelig beholder |