Få mere at vide
behr Labor-Technik™ LDPE, beholder hvid, med hane
Artikelnummer. 10746991
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 L
10 L
30 L
Dimensioner (L x B x H):
240 x 160 x 240 mm
280 x 190 x 320 mm
420 x 280 x 400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Dimensioner (L x B x H) unitSize
10746991 5 L 240 x 160 x 240 mm -
10548491 10 L 280 x 190 x 320 mm Hver
10708331 30 L 420 x 280 x 400 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10746991 Leverandør behr Labor-Technik™ Leverandørnr. B00176987
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beholder med svejset hane. Den svejste hane gør forskellen– behroplast™ dåser lavet af polyethylen
  • Enkel transport af behrotest&tradekanisteren
    • Pladsbesparende indsprøjtet håndtag
      • Nem fjernelse af væsker
        • Meget nem afmontering med den svejste behrotest&tradetap
          • Praktiske dimensioner
            • Pladsbesparende opbevaring
              • Gennemsigtig beholder
                • Væskeniveauet direkte til syne
                  • Individuelt pakkede dåser
                    • Beskyttelse mod skader og tilsmudsning
Tekniske data
Kapacitet (engelsk) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 L
Lukningsfarve Hvid gennemskinnelig
Farve Hvid (gennemsigtig)
Oversigt Beholder, hvid gennemskinnelig, med hane, 5 L
Dimensioner (L x B x H) 240 x 160 x 240 mm
Højde (metrisk) 240 mm
Længde (metrisk) 240 mm
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 1 hv.
Produkttype Dåse
Bredde (metrisk) 160 mm