Få mere at vide
behr Labor-Technik™ LDPE, beholder hvid, med hane
Beskrivelse
- Enkel transport af behrotest&tradekanisteren
- Pladsbesparende indsprøjtet håndtag
- Nem fjernelse af væsker
- Meget nem afmontering med den svejste behrotest&tradetap
- Praktiske dimensioner
- Pladsbesparende opbevaring
- Gennemsigtig beholder
- Væskeniveauet direkte til syne
- Individuelt pakkede dåser
- Beskyttelse mod skader og tilsmudsning
- Individuelt pakkede dåser
- Væskeniveauet direkte til syne
- Gennemsigtig beholder
- Pladsbesparende opbevaring
- Praktiske dimensioner
- Meget nem afmontering med den svejste behrotest&tradetap
- Nem fjernelse af væsker
- Pladsbesparende indsprøjtet håndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 2,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 L |
| Farve | Hvid (gennemsigtig) |
| Oversigt | Beholder, hvid gennemskinnelig, med hane, 10 L |
| Dimensioner (L x B x H) | 280 x 190 x 320 mm |
| Højde (metrisk) | 320 mm |
| Inkluderer | Svejset Hahn |
| Længde (metrisk) | 280 mm |
| Materiale | LDPE |
| Produkttype | Dåse |
| Vis mere |