Få mere at vide
Kautex™ LDPE spande
Artikelnummer. 17818117
Skift visning
Farve:
Hvid
Mørkegrå
Håndtag Materiale:
Plastbelagt stål
Rustfast
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Håndtag Materiale Pakningsstørrelse
17818117 Hvid Plastbelagt stål -
10569241 Mørkegrå Rustfast Hver
15921401 Mørkegrå Rustfast Pakke med 10
10119850 Hvid Plastbelagt stål Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17818117 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000070585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00 DKK
    1577.59 DKK / Pakke med 10
    Spare 362.41 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Designet med tykke vægge for stabilitet og lang levetid. Kautex™ LDPE-spande giver en robust beholder og stærkt støttehåndtag til en række forskellige anvendelser.
  • Tykvægget, meget stabil
  • Gradueret literskala på indersiden
  • Industrielle og laboratoriespande: Plastbelagt stålhåndtag, Hvid
  • Bygmesterens ’spand: Rustfast håndtag, Mørkegrå
Anvendelse:
  • udlevering
  • sende prøver
  • blanding
  • overfører
  • transportere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Gradueringer Ja
Materiale LDPE
Farve Hvid
Diameter (metrisk) bund 212 mm
Diameter (metrisk) Øverst 253 mm
Håndtag Materiale Plastbelagt stål
Højde (metrisk) 279 mm
Inkluderer Bærehåndtag i plastbelagt stål
Mængde 1 stk.