Få mere at vide
Kautex™ LDPE spande
Artikelnummer. 15921401
Skift visning
Farve:
Hvid
Mørkegrå
Håndtag Materiale:
Plastbelagt stål
Rustfast
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Håndtag Materiale unitSize
15921401 Mørkegrå Rustfast Pakke med 10
10569241 Mørkegrå Rustfast Hver
10119850 Hvid Plastbelagt stål Hver
17818117 Hvid Plastbelagt stål -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15921401 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000070587
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet med tykke vægge for stabilitet og lang levetid. Kautex™ LDPE-spande giver en robust beholder og stærkt støttehåndtag til en række forskellige anvendelser.
  • Tykvægget, meget stabil
  • Gradueret literskala på indersiden
  • Industrielle og laboratoriespande: Plastbelagt stålhåndtag, Hvid
  • Bygmesterens ’spand: Rustfast håndtag, Mørkegrå
Anvendelse:
  • udlevering
  • sende prøver
  • blanding
  • overfører
  • transportere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 10 L
Gradueringer Ja
Materiale LDPE
Farve Mørkegrå
Diameter (metrisk) bund 212 mm
Diameter (metrisk) Øverst 253 mm
Håndtag Materiale Rustfast
Højde (metrisk) 279 mm
Inkluderer Rustfrit håndtag
Mængde 1 stk.