Få mere at vide
Kautex™ LDPE gradueret spand med tud
Artikelnummer. 10702722
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 l
15 l
Diameter (metrisk) bund:
193 mm
235 mm
Diameter (metrisk) Øverst:
280 mm
316 mm
Højde (metrisk):
300 mm
335 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) bund Diameter (metrisk) Øverst Højde (metrisk) unitSize
10702722 10 l 193 mm 280 mm 300 mm Hver
10454261 15 l 235 mm 316 mm 335 mm Hver
17808127 15 l 235 mm 316 mm 335 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10702722 Leverandør Kautex™ Leverandørnr. 2000070588
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Designet til stabilitet og lang levetid, Kautex™ LDPE gradueret spand med tud giver en robust beholder til dispensering, afsendelse af prøver, blanding, overførsel og transport.
  • Tykvæggede for stabilitet
  • Gradueret litervægt indvendigt
  • Håndtag i plastikbelagt stål
  • Hvid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 10 l
Gradueringer Ja
Materiale LDPE
Farve Hvid
Diameter (metrisk) bund 193 mm
Diameter (metrisk) Øverst 280 mm
Håndtag Materiale Plastbelagt stål
Højde (metrisk) 300 mm
Inkluderer Bærehåndtag i plastbelagt stål
Mængde 1 stk.