Få mere at vide
Kartell™ LDPE spand med tud
Beskrivelse
- Forskellige størrelser
- Velegnet til fødevarer
- Integreret dyb tud for nem hældning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spand |
| Kapacitet (metrisk) | 9 l |
| Gradueringer | Ja |
| Materiale | LDPE |
| Farve | Hvid |
| Højde (metrisk) | 250 mm |
| Mængde | 1 stk. |