Få mere at vide
Kautex™ LDPE smalhalset flaske med serie 301 lukning, naturlig
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
200 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 120
Beskrivelse
- Standard lukning pakket i polybag med flaske
- Kompatibel dråbehætte eller lukning af vaskeflaske kan købes separat
- Fleksibel
- Gode formbevarende egenskaber
- Lækagesikker
- LPDE
- Smal hals
- Farve: Naturlig
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 30 mL |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Indvendig hals | 14 mm |
| Inkluderer | Lukning |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. sag | 1400/Cs. |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Emballage | Flaske |
| Mængde | 1 stk. |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Vis mere |