Få mere at vide
Kautex™ LDPE smalhalset flaske med serie 301 lukning, naturlig
Artikelnummer. 10179710
Kapacitet (metrisk):
20 mL
30 mL
200 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 120
Artikelnummer. 10179710
Brand: Kautex™ 2000070511
Bevar flaskens form med dette Kautex™ LDPE Natrrow-halsflaske med lukning, naturlig. Den fleksible, sammenpresselige, lækagesikre flaske kan bruges til dispensering, klæbemidler, afsendelse af prøver, transport og opbevaring.
  • Standard lukning pakket i polybag med flaske
  • Kompatibel dråbehætte eller lukning af vaskeflaske kan købes separat
  • Fleksibel
  • Gode formbevarende egenskaber
  • Lækagesikker
  • LPDE
  • Smal hals
  • Farve: Naturlig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 30.8 mm
Inkluderer Lukning
Materiale LDPE
nr. pr. sag 10/Cs.
nr. pr. pakke 1 hv.
Emballage Flaske
Mængde 1 stk.
Lukning inkluderet Ja
Form Rund
Højde (metrisk) 355 mm
Produkttype Flaske
Lukkestørrelse 40 mm
Diameter (metrisk) 162 mm
Lukketype Skruelåg