Få mere at vide
LDN 27219, Tocris Bioscience™
Beskrivelse
Transglutaminase 2 (TG2) inhibitor (IC50 = 0.25 μM). Binds at GTPase site; reversible.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LDN 27219 |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 408.5 |
| Procent renhed | >99% |