Få mere at vide
LDN-27219, MedChemExpress
Beskrivelse
LDN-27219 is a potent inhibitor of hTGase(Tissue transglutaminase) with an IC50 of 0.6 uM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LDN-27219 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 312946-37-5 |
| Farve | White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H16N4O2S2 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 125 mg/mL (306.00 mM) |
| SMIL | O=C1N(C2=CC=CC=C2)C(SCC(NN)=O)=NC3=C1C(C4=CC=CC=C4)=CS3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 408.5 |
| Vis mere |