Få mere at vide
LDN-214117, MedChemExpress
Artikelnummer. 16459687
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16459687 5 mg -
16437158 10 mg -
16407156 100 mg 100mg
16403187 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16459687 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16712
MedChemExpress LDN-214117 is a potent and selective ALK2 inhibitor with IC50 of 22 nM; > 100 fold selectivity for ALK5; also inhibits BMP6(IC50=100 nM).
LDN-214117 is a potent and selective ALK2 inhibitor with IC50 of 22 nM
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LDN-214117
CAS 1627503-67-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H29N3O3
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (238.37 mM)
SMIL CC(C(C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1)=C2)=NC=C2C3=CC=C(N4CCNCC4)C=C3
Molekylvægt (g/mol) 419.52
Formel vægt 419.52
Procent renhed 99.25%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease