Få mere at vide
LDN-212320, MedChemExpress
Beskrivelse
LDN-212320 (LDN-0212320) is a glutamate transporter (GLT-1)/excitatory amino acid transporter 2 (EAAT2) activator (at translational level). LDN-212320 (LDN-0212320) prevents nociceptive pain by upregulating astroglial GLT-1 expression in the hippocampus and ACC[1].
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LDN-212320 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 894002-50-7 |
| Farve | Gray |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H15N3S |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | LDN-0212320 OSU-0212320 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (170.42 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |