Få mere at vide
LDN 193189 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LDN 193189 Hydrochloride |
| CAS | 2648112-58-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | LDN 193189 Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C25H22N6 • x(HCl) |
| Synonym | 4-(6-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)quinoline Hydrochoride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H22N6/c1-2-4-24-22(3-1)21(9-10-27-24)23-16-29-31-17-19(15-28-25(23)31)18-5-7-20(8-6-18)30-13-11-26-12-14-30/h1-10,15-17,26H,11-14H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O=C([C@@H](N)CC1=CC(S(C)(=O)=O)=CC=C1)OCC2=CC=CC=C2.Cl |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Vis mere |