missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
LDC4297, MedChemExpress
Beskrivelse
LDC4297 is a potent and selective CDK7 inhibitor with an IC50 of 0.13 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | LDC4297 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1453834-21-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 25 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C23H28N8O |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 60 mg/mL (138.72 mM) |
| SMIL | CC(C)C1=C(N2N=C1)N=C(OC3CNCCC3)N=C2NCC4=CC=CC=C4N5C=CC=N5 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?