Få mere at vide
LDC000067, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496888
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496888 10 mg 10mg
16402957 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16496888 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15878
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress LDC000067 is a highly specific CDK9 inhibitor with an IC50 value of 44±10 nM in vitro.
LDC000067 is a highly specific CDK9 inhibitor with an IC50 value of 44±10 nM in vitro.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LDC000067
CAS 1073485-20-7
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H18N4O3S
Mængde 10 mg
Synonym LDC067
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 47 mg/mL (126.88 mM)
SMIL O=S(CC1=CC=CC(NC2=NC=NC(C3=CC=CC=C3OC)=C2)=C1)(N)=O
Molekylvægt (g/mol) 370.43
Formel vægt 370.43
Procent renhed 98.58%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease