missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
LCZ696, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sacubitril-valsartan Mixture |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29N5O3.C24H29NO5.3Na.H2O/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23;1-3-30-24(29)17(2)15-21(25-22(26)13-14-23(27)28)16-18-9-11-20(12-10-18)19-7-5-4-6-8-19;;;;/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H2,25,26,27,28,31,32);4-12,17,21H,3,13-16H2,1-2H3,(H,25,26)(H,27,28);;;;1H2/q;;3*+1;/p-3/t22-;17-,21+;;;;/m01..../s1 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?