Få mere at vide
MedChemExpress LCMV gp33-41
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.09% |
| CAS | 151705-84-9 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvægt (g/mol) | 1044.22 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 12.5 mg/mL (11.97 mM∣Need ultrasonic) |