Få mere at vide
LC/MS Daily Check Standard 2, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15216106 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15216106 1 ml 1ml
1 options
Artikelnummer. 15216106 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. LCDC2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Indeholder
Autosampler hætteglas, NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Organisk standard fremstillet til GC, GC/MS, HPLC, LC/MS og anden analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
4-nitrophenol100-02-710 μg/ml
Koffein58-08-210 μg/ml
Reserpin50-55-510 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LC/MS Daily Check Solution 2
Navn note EPA 535
Emballage 2 ml ravfarvet forskåren glasampul
CAS 100-02-7, 58-08-2, 50-55-5
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Eksplosionsgrænse 4.4% (volume); 16% (volume)
Tændingspunkt 525°C
Damptryk 97 hPA (20°C)
Metoder For US EPA Method 535
Analyt- eller komponentnavne 4-Nitrophenol,Caffeine,Reserpine
Tæthed 0.7822g/cm3
Fysisk form Væske
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
Element 4-Nitrophenol, Caffeine, Reserpine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Mængde 1 ml
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • LCMS Daily Check
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug