Få mere at vide
LCMS Daily Check Standard 1, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 16349897 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
16349897 1 ml
1 options
Artikelnummer. 16349897 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. LCDC1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale LCMS Daily Check Standard 1
Navn note EPA 535
Emballage Glass Ampoule
CAS 58-08-2, 50-55-5
Eksplosionsgrænse 4.4% (volume); 16% (volume)
Tændingspunkt 525°C
Damptryk 97 hPA (20°C)
Analyt- eller komponentnavne Caffeine,Reserpine
Tæthed 0.7822g/cm3
Fysisk form Fluid
Element Caffeine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Mængde 1 ml
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • LCMS Daily Check
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile