missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

LCL521, MedChemExpress

Artikelnummer. 16474896
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474896 100 mg
16470237 50 mg
16443868 10 mg
16416597 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16474896 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103593

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress LCL521 is an acid ceramidase (ACDase) inhibitor. LCL521 also inhibits the lysosomal acid sphingomyelinase (ASMase).

LCL521 is an acid ceramidase (ACDase) inhibitor. LCL521 also inhibits the lysosomal acid sphingomyelinase (ASMase).

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale LCL521
Fysisk form Oil
CAS 1226851-11-1
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C31H52N4O7
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 165 mg/mL (278.35 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (168.70 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(CN(C)C)O[C@H](C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)[C@@H](COC(CN(C)C)=O)NC(CCCCCCCCCCCCC)=O
Molekylvægt (g/mol) 592.77
Formel vægt 592.77
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.