Få mere at vide
Hach™ LCK Cuvette-tests
Artikelnummer. 11578149
Skift visning
Analytter:
Bor
Molybdæn
Nitrit
Nonioniske overfladeaktive stoffer
Opløst sulfid
Syrekapacitet (KS4.3/CaCO3)
Total organisk kulstof
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Analytter
11578149 Total organisk kulstof
10656090 Molybdæn
10122744 Syrekapacitet (KS4.3/CaCO3)
10156112 Nonioniske overfladeaktive stoffer
10137309 Bor
10749873 Nitrit
10182404 Opløst sulfid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11578149 Leverandør Hach™ Leverandørnr. LCK385
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indsæt, læs og afslut. Hach™ LCK Cuvette Tests er foruddoserede reagenser pakket i en fuldt udstyret kasse. De giver maksimal sikkerhed, brugervenlighed og fotometrisk evaluering, samtidig med at de bruger en minimal mængde reagens/kemikalier til en miljøvenlig løsning.
Hach LCK Cuvette Tests er officielt godkendt for lovpligtige samtykkegrænser. Med hjælp fra Addista standardløsninger og round robin testløsninger sikrer de, at analytiske resultater altid er korrekte. Fotometeret identificerer cuvettetesten ud fra dens stregkode (IBR+) og beregner straks resultatet. Cuvettes giver præcision og sikkerhed ved hjælp af Dosicap Zip, som eliminerede kontakt med reagenser.
  • Foruddoserede, færdige reagenser uden behov for skylling
  • Præcise og pålidelige måleværdier
  • Maksimal sikkerhed for brugerne takket være det lukkede system og lave mængder reagenser
  • Bekvem og fejlfri dosering af reagenserne
  • Stregkodemærke til automatisk genkendelse i fotometeret
  • Differentiering mellem tests og måleområder ved hjælp af farvekodning
Ordreinfo
dimRange
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analytter Total organisk kulstof
Certificeringer/compliance EN 1484 ,DIN 38409-H3
Farve Grøn
pH-område 3 to 10
Volumen (metrisk) 10 mL
Format Fordoserede rør
Til brug med (applikation) Test af vandkvalitet
Til brug med (udstyr) Fotometer (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), Addista-standardløsninger
Inkluderer Fuldt udstyret boks, reagenssæt
Antal prøver 25
Rækkevidde 3 til 30 mg/L C
Sterilitet Non-sterile
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Testmetode Rensning, Persulfatfordøjelse
Type Total Organisk Kul Cuvette Test