Få mere at vide
Hach™ LCK Cuvette-tests
Artikelnummer. 10182404
Skift visning
Analytter:
Bor
Molybdæn
Nitrit
Nonioniske overfladeaktive stoffer
Opløst sulfid
Syrekapacitet (KS4.3/CaCO3)
Total organisk kulstof
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Analytter
10182404 Opløst sulfid
10656090 Molybdæn
10122744 Syrekapacitet (KS4.3/CaCO3)
10156112 Nonioniske overfladeaktive stoffer
11578149 Total organisk kulstof
10137309 Bor
10749873 Nitrit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10182404 Leverandør Hach™ Leverandørnr. LCK653
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Indsæt, læs og afslut. Hach™ LCK Cuvette Tests er foruddoserede reagenser pakket i en fuldt udstyret kasse. De giver maksimal sikkerhed, brugervenlighed og fotometrisk evaluering, samtidig med at de bruger en minimal mængde reagens/kemikalier til en miljøvenlig løsning.
Hach LCK Cuvette Tests er officielt godkendt for lovpligtige samtykkegrænser. Med hjælp fra Addista standardløsninger og round robin testløsninger sikrer de, at analytiske resultater altid er korrekte. Fotometeret identificerer cuvettetesten ud fra dens stregkode (IBR+) og beregner straks resultatet. Cuvettes giver præcision og sikkerhed ved hjælp af Dosicap Zip, som eliminerede kontakt med reagenser.
  • Foruddoserede, færdige reagenser uden behov for skylling
  • Præcise og pålidelige måleværdier
  • Maksimal sikkerhed for brugerne takket være det lukkede system og lave mængder reagenser
  • Bekvem og fejlfri dosering af reagenserne
  • Stregkodemærke til automatisk genkendelse i fotometeret
  • Differentiering mellem tests og måleområder ved hjælp af farvekodning
Ordreinfo
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analytter Opløst sulfid
Certificeringer/compliance ISO 10530-1991, DIN 38405-D26
Farve Lyseblå
Format Fordoserede rør
Til brug med (applikation) Test af vandkvalitet
Til brug med (udstyr) Fotometer (DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000), Addista-standardløsninger
Inkluderer Fuldt udstyret boks, reagenssæt
Antal prøver 25
Rækkevidde 0,1 til 2,0 mg/L S2-
Opbevaringskrav 15 °C til 25 °C
Testmetode Dimethyl-p-phenylendiamin
Type Sulfid-cuvette-test
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • STABLCAL Turbidity Standards Calibration Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric acid, N,N-Dimethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride