Få mere at vide
Brannan™ LCD-skærm tredobbelt timer og ur
Artikelnummer. 13053023
Vise:
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13053023
Brand: Brannan™ 28/214/0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tæller ned fra og op til 20 timer med alarm. Brannan™ LCD Display Triple Timer og Clock kan køre alle tre timere samtidigt. inkluderer 12/24 timers ur med klips bagpå, stativ og magnet.
  • Tæller ned fra og op til 20 timer med alarm
  • Hukommelsestimer
  • Ur
  • 10 mm cifferhøjde
  • Rygclips med stativ og magnet
  • Mål: 60mm x 70mm
  • De nødvendige udskiftningsbatterier er 2 x SR41/392
  • Brug af alle 3 timere på samme tid er kun tilgængelig på Countdown-indstillingen
  • Der kan kun bruges 1 timer på optællingsfunktionen
Tekniske data
Produkttype Triple timer og ur
Tidsområde 12 til 24 timer.
Nøjagtighed ±60 sek./måned
Vise Digital
Batteritype LR44
Display Dimensioner 45 x 41 mm
Længde (metrisk) 69 mm
Bredde (metrisk) 13 mm
Højde (metrisk) 92 mm
Vægt (metrisk) 60 g
Inkluderer Batterier
Mængde 1 hver
Certificeringer/compliance CE EMC, RoHS, WEEE