Få mere at vide
Testo™ LCD display termo-hygrometer
Artikelnummer. 10316802
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
0 °C til 50 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
10316802 0 °C til 50 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 10316802 Leverandør Testo™ Leverandørnr. 0560 6081
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette termohygrometer til en række applikationer. Testo™ 608-H1 termohygrometre giver en kontinuerlig visning af aktuelle temperatur- og luftfugtighedsværdier.
  • Kontinuerlig måling og visning af temperatur og relativ luftfugtighed
  • Beregning og visning af dugpunktet
  • Stort, overskueligt display
  • Kapacitiv fugtsensor med langtidsstabilitet til mange års måling
Tekniske data
Type Termohygrometer
Opløsning 0.001
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Display Type LCD
Vægt (metrisk) 168 g
Spænding 9 V
Til brug med (applikation) Til måling og visning af temperatur og relativ luftfugtighed kontinuerligt