Få mere at vide
Brannan™ LCD Display Slimline Timer
Tæller op eller ned fra 99 minutter, 59 sekunder. Brannan™ LCD Display Slimline Tiden lyder alarm, når nedtællingen når nul. Inkluderer magnetisk bagside og batteri.
Brand: Brannan™ 28/213/0
62.60 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Tæller op eller ned fra 99min, 59s
- Alarmen lyder, når nedtællingen når nul
- Magnetisk bagside
- Batteri medfølger
Tekniske data
Slimline Timer | |
Lyder i 30 sek. | |
LR44 | |
48 mm | |
88 mm | |
Batterier og magnetisk bagside | |
CE EMC, RoHS, WEEE |
99 min. 59 sek. | |
Digital | |
12 x 34 mm | |
18 mm | |
37 g | |
1 hver |