Få mere at vide
Brannan™ Four-way Timer and Clock
Vise:
Digitalt
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- 24hr count down and up
- Large, easy to read display
- 12 or 24 hour clock
- Magnetic back, clip and stand
- Dimensions: 75mm x 62mm x 15mm
- LCD dimensions: 50mm x 22mm
- Supplied with 2 x LR44 batteries
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | 4 Way Timer and Clock |
| Tidsområde | 24 hr. countdown timer, 12/24 hr. clock |
| Alarmer | Audible |
| Nøjagtighed | ±60sec./month |
| Vise | Digitalt |
| Batteritype | LR44 |
| Display Dimensioner | 22 x 50 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 75 x 15 x 62 mm |
| Længde (metrisk) | 75 mm |
| Bredde (metrisk) | 15 mm |
| Vis mere |