Få mere at vide
Brannan™ LCD-skærm digital nedtællingstimer
Artikelnummer. 13003023
Skift visning
Vise:
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vise Pakningsstørrelse
13003023 Digital Hver
1 options
Artikelnummer. 13003023 Leverandør Brannan™ Leverandørnr. 28/203/0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78.00 DKK
    66.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.56 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Tæller ned fra så højt som 99 minutter og 59 sekunder. Brannan™ Stor digital nedtællingsur leveres med stativ, clips og magnetisk fiksering.
  • Tæller ned fra 99min 59s med alarm
  • Rygclips med stativ, magnet og krog
  • Mål: 90mm x 65mm
  • Cifferhøjder: 27 mm og 20 mm
  • Leveres med 1 x AAA batteri
Tekniske data
Produkttype Digital nedtællingstimer
Tidsområde 99 min. 59 sek.
Nøjagtighed ±60 sek./måned
Vise Digital
Batteritype AAA
Display Dimensioner 64 x 38 mm
Vægt (metrisk) 78 g
Inkluderer Batterier
Mængde 1 hver
Certificeringer/compliance CE EMC, RoHS, WEEE