Få mere at vide
Julabo™ LC6 Laboratorietemperaturregulator
Description
- PID temperaturkontrol
- Lyst, stort LED-display
- Konstant indikation af setpunkt og aktuelle værdier
- Stænksikkert tastatur
- Justerbar høj temperatur afskæring
- RS232-grænseflade
- Analog programmeringsindgang og temperaturoptagerudgang
- Tilslutninger til 3 Pt100 sensorer (fungerer& sikkerhed)
Spécification
Spécification
| Inkluderer | Advarselsfunktion for høj og lav temperatur, der laver intervaltone |
| Temperaturområde (metrisk) | -100 °C til +400 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 18 x 21 x 18 cm |
| Kapacitet (metrisk) | Opvarmning: 2 kW |
| Model- | LC6 |
| Vægt (metrisk) | 4 kg |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Display Type | LCD, LED |
| Type | Laboratorie temperaturregulator |
| Spænding | 230/50-60/14 Yderligere spændingsversioner tilgængelige |