Få mere at vide
Macherey-Nagel™ TLC Sprayvisualiseringsreagenser
Artikelnummer. 10669191 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Kemisk navn eller materiale:
2'7'-Dichlorofluorescein
4-(dimethylamino)-benzaldehyd
Anilinftalat
Bromocresolgrøn
Dragendorff-Munier
Jern(III)klorid
Kaliumferricyanid
Molydatophosphorsyre
Ninhydrin
Reagens til detektion af koffein
Rhodamin B
Rubeansyre
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100ml
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kemisk navn eller materiale Pakningsstørrelse
10669191 Ninhydrin 100ml
10565371 Bromocresolgrøn 100ml
10609581 Molydatophosphorsyre 100ml
10164991 Dragendorff-Munier 100ml
10650152 Kaliumferricyanid 100ml
10012831 Anilinftalat 100ml
12450117 4-(dimethylamino)-benzaldehyd 1 sæt
10276371 Jern(III)klorid 100ml
10736132 Reagens til detektion af koffein 100ml
10206521 Rhodamin B 100ml
10246231 Rubeansyre 100ml
12440117 2'7'-Dichlorofluorescein 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10669191 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 814203
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00 DKK
    266.76 DKK / 100ml
    Spare 60.24 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Anvendes til postkromatografiske detektionsreaktioner i tyndtlagskromatografi. Macherey-Nagel™ TLC Sprayvisualiseringsreagenser er et udvalg af hyppigt anvendte sprayreagenser, der er velegnede til sprøjtning eller dypning TLC plader. Glaslaboratoriesprøjte (fabriknr. 814101) sælges separat.
  • Bredt udvalg af premium reagenser til rådighed til påvisning af en lang række stoffer
  • Kan bruges til at sprøjte eller dyppe af TLC plader
  • Pakket i 100 ml ravfarvede flasker med skruetop
  • Bruges med kemisk resistente sprøjter, inkl Macherey-Nagel glaslaboratoriesprøjte med gummipære (fabrikant nr. 814101, sælges separat)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ninhydrin
CAS 7705-08-0
Farve Rød
Tæthed 0,–79 0,86 g/cm 3
Detektionsmetode Sprøjtning eller dypning
Koncentration 0,1 til< 1% Ninhydrin
Formulering Ninhydrin i ethanol
Til brug med (applikation) Påvisning af aminosyrer, aminer, aminosukkere
Til brug med (udstyr) TLC plader
Matrix Ethanol
Smeltepunkt -114 °C
Molekylær formel C9H6O4​​
Lugt Alkoholiker
Emballagetype Ravfarvet flaske med skruelåg
Produkttype Sprayvisualiseringsreagens
Mængde 100 mL
Form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin spray reagent 100 ml
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, ninhydrin