Beskrivelse
- Bredt udvalg af premium reagenser til rådighed til påvisning af en lang række stoffer
- Kan bruges til at sprøjte eller dyppe af TLC plader
- Pakket i 100 ml ravfarvede flasker med skruetop
- Bruges med kemisk resistente sprøjter, inkl Macherey-Nagel glaslaboratoriesprøjte med gummipære (fabrikant nr. 814101, sælges separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kaliumferricyanid |
| CAS | 7705-08-0 |
| Farve | Lidt gul |
| Detektionsmetode | Sprøjtning eller dypning |
| Koncentration | 1 til< 10 % kaliumhexacyanoferrat(III) |
| Formulering | Kaliumhexacyanoferrat(III) i vand |
| Til brug med (applikation) | Påvisning af acetylsalicylsyre, paracetamol |
| Til brug med (udstyr) | TLC plader |
| Matrix | Vand |
| Molekylær formel | C 6 FeK 3 N 6 |
| Vis mere |