Få mere at vide
Macherey-Nagel™ TLC Sprayvisualiseringsreagenser
Artikelnummer. 10565371 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kemisk navn eller materiale:
2'7'-Dichlorofluorescein
4-(dimethylamino)-benzaldehyd
Anilinftalat
Bromocresolgrøn
Dragendorff-Munier
Jern(III)klorid
Kaliumferricyanid
Molydatophosphorsyre
Ninhydrin
Reagens til detektion af koffein
Rhodamin B
Rubeansyre
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100ml
Artikelnummer. 10565371
Brand: Macherey-Nagel™ 814920
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til postkromatografiske detektionsreaktioner i tyndtlagskromatografi. Macherey-Nagel™ TLC Sprayvisualiseringsreagenser er et udvalg af hyppigt anvendte sprayreagenser, der er velegnede til sprøjtning eller dypning TLC plader. Glaslaboratoriesprøjte (fabriknr. 814101) sælges separat.
  • Bredt udvalg af premium reagenser til rådighed til påvisning af en lang række stoffer
  • Kan bruges til at sprøjte eller dyppe af TLC plader
  • Pakket i 100 ml ravfarvede flasker med skruetop
  • Bruges med kemisk resistente sprøjter, inkl Macherey-Nagel glaslaboratoriesprøjte med gummipære (fabrikant nr. 814101, sælges separat)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bromocresolgrøn
CAS 7705-08-0
Farve Grøn
Tæthed 0,785 g/cm 3
Detektionsmetode Sprøjtning eller dypning
Koncentration 0,1 til< 1% Bromocresol Grøn
Formulering Bromocresol Grøn i 2-propanol
Til brug med (applikation) Påvisning af organiske syrer
Til brug med (udstyr) TLC plader
Matrix 2-propanol
Smeltepunkt -90 °C
Molekylær formel C21H14Br4O5S
Lugt Alkoholiker
Emballagetype Ravfarvet flaske med skruelåg
Produkttype Sprayvisualiseringsreagens
Mængde 100 mL
Form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Bromocresol green spray reagent 100 mL
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-propanol, promocresol green