Få mere at vide
Macherey-Nagel™ TLC Sprayvisualiseringsreagenser
Artikelnummer. 10276371 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kemisk navn eller materiale:
2'7'-Dichlorofluorescein
4-(dimethylamino)-benzaldehyd
Anilinftalat
Bromocresolgrøn
Dragendorff-Munier
Jern(III)klorid
Kaliumferricyanid
Molydatophosphorsyre
Ninhydrin
Reagens til detektion af koffein
Rhodamin B
Rubeansyre
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100ml
Artikelnummer. 10276371
Brand: Macherey-Nagel™ 814403
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til postkromatografiske detektionsreaktioner i tyndtlagskromatografi. Macherey-Nagel™ TLC Sprayvisualiseringsreagenser er et udvalg af hyppigt anvendte sprayreagenser, der er velegnede til sprøjtning eller dypning TLC plader. Glaslaboratoriesprøjte (fabriknr. 814101) sælges separat.
  • Bredt udvalg af premium reagenser til rådighed til påvisning af en lang række stoffer
  • Kan bruges til at sprøjte eller dyppe af TLC plader
  • Pakket i 100 ml ravfarvede flasker med skruetop
  • Bruges med kemisk resistente sprøjter, inkl Macherey-Nagel glaslaboratoriesprøjte med gummipære (fabrikant nr. 814101, sælges separat)
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Jern(III)klorid
CAS 7705-08-0
Farve Lidt gul
Detektionsmetode Sprøjtning eller dypning
Koncentration 1 til< 2% jern(III)chlorid
Formulering Jern(III)klorid i vand
Til brug med (applikation) Påvisning af acetylsalicylsyre, paracetamol
Til brug med (udstyr) TLC plader
Matrix Vand
Molekylær formel FeCl 3
Lugt Lugtfri
Emballagetype Ravfarvet flaske med skruelåg
pH 4-5
Produkttype Sprayvisualiseringsreagens
Mængde 100 mL
Form Løsning