Få mere at vide
Macherey-Nagel™ TLC Sprayvisualiseringsreagenser
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Pakningsstørrelse:
1 sæt
100ml
Beskrivelse
- Bredt udvalg af premium reagenser til rådighed til påvisning af en lang række stoffer
- Kan bruges til at sprøjte eller dyppe af TLC plader
- Pakket i 100 ml ravfarvede flasker med skruetop
- Bruges med kemisk resistente sprøjter, inkl Macherey-Nagel glaslaboratoriesprøjte med gummipære (fabrikant nr. 814101, sælges separat)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rubeansyre |
| CAS | 7705-08-0 |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 0,–79 0,86 g/cm 3 |
| Detektionsmetode | Sprøjtning eller dypning |
| Koncentration | 0,1 til< 1% Rubeansyre |
| Formulering | Rubeansyre i ethanol |
| Til brug med (applikation) | Påvisning af tungmetalkationer |
| Til brug med (udstyr) | TLC plader |
| Matrix | Ethanol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Rubeanic acid spray reagent 100 mL
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol