Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Slange
Artikelnummer. p-7114373
Samlet længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.025 mm
0,05 mm
0.05 mm
0.075 mm
0,1 mm
0.1 mm
0,15 mm
0.15 mm
0.175 mm
0.2 mm
0,3 mm
0.3 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 15258763
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0624293
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Mekanisk robust polymerbeklædt smeltet silicarør til brug i HPLC-systemer.
  • Indvendig væg af smeltet silica giver en glat overflade, fri for ufuldkommenheder
  • PEEKsil kompatibel med de fleste organiske opløsningsmidler og modstandsdygtig over for stærke syrer
  • Effektivt pH-område fra 0 til 10
  • Fleksibilitet sikrer nem forbindelse mellem søjler, detektorer og injektorer
    Tekniske data
    Type Slanger
    Inkluderer 5/Pk.
    Diameter (metrisk) Indvendig 0.075 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 1.6 mm
    Samlet længde (metrisk) 200 mm
    Materiale Polymerbeklædt Fused Silica