Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical™ LC PEEKsil™ Slange
Artikelnummer. 15298763
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
500 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,025 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,15 mm
0,175 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,53 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
36 product options available for selection
Product selection table with 36 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
15298763 200 mm 0,1 mm Pakke med 5
15258763 200 mm 0,075 mm Pakke med 5
15258783 50 mm 0,53 mm Pakke med 5
15268733 200 mm 0,3 mm Pakke med 5
15268743 150 mm 0,15 mm Pakke med 5
15268753 150 mm 0,05 mm Pakke med 5
15268763 500 mm 0,1 mm Pakke med 2
15248743 200 mm 0,15 mm Pakke med 5
15298753 150 mm 0,05 mm Pakke med 2
11991606 500 mm 0,3 mm Pakke med 2
15208773 150 mm 0,1 mm Pakke med 5
15258733 150 mm 0,3 mm Pakke med 5
15268783 150 mm 0,53 mm Pakke med 5
15238763 100 mm 0,075 mm Pakke med 5
15278733 50 mm 0,025 mm Pakke med 5
15298733 150 mm 0,025 mm Pakke med 5
15208733 200 mm 0,2 mm Pakke med 5
15208743 200 mm 0,025 mm Pakke med 5
15218733 150 mm 0,2 mm Pakke med 5
15218743 500 mm 0,025 mm Pakke med 2
15228743 50 mm 0,15 mm Pakke med 5
15228763 50 mm 0,075 mm Pakke med 5
15238733 50 mm 0,3 mm Pakke med 5
15238743 100 mm 0,15 mm Pakke med 5
15238783 150 mm 0,175 mm Pakke med 5
15248733 100 mm 0,3 mm Pakke med 5
15248763 150 mm 0,075 mm Pakke med 5
15248783 100 mm 0,53 mm Pakke med 5
15278723 500 mm 0,2 mm Pakke med 2
15278763 50 mm 0,1 mm Pakke med 5
15278783 500 mm 0,53 mm Pakke med 2
15288723 50 mm 0,2 mm Pakke med 5
15288733 100 mm 0,025 mm Pakke med 5
15288763 100 mm 0,1 mm Pakke med 5
15298723 100 mm 0,2 mm Pakke med 5
15258743 500 mm 0,15 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 36 options available.
36 options
Product Code. 15298763 Supplier Trajan Scientific and Medical™ Supplier No. 0624303
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
View all promotions
Forventet forsendelse: 16-10-2026
Mekanisk robust polymerbeklædt smeltet silicarør til brug i HPLC-systemer.
  • Indvendig væg af smeltet silica giver en glat overflade, fri for ufuldkommenheder
  • PEEKsil kompatibel med de fleste organiske opløsningsmidler og modstandsdygtig over for stærke syrer
  • Effektivt pH-område fra 0 til 10
  • Fleksibilitet sikrer nem forbindelse mellem søjler, detektorer og injektorer
    Specifications
    Type Slanger
    Farve Rød
    Inkluderer 5/Pk.
    Diameter (metrisk) Indvendig 0,1 mm
    Diameter (metrisk) Udvendig 1.58 mm
    Samlet længde (metrisk) 200 mm
    Materiale Polymerbeklædt Fused Silica