Få mere at vide
Tocris Bioscience™ LC 2 Epimer
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18094672
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18094672 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18094672 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7421/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4795.00 DKK
    4531.80 DKK / 1mg
    Spare 263.20 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Negative control for LC 2 (Cat. No. 7420)
Negative control for LC 2 (Cat. No. 7420).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2 S,4 S)-1-(-2-(3-(3-(-2-(((7-(8-Chloronaphthalen-1-yl)-4-(-3-(cyanomethyl)-4-(2-fluoroacryloyl)piperazin-1-yl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[3,4-d]pyrimidin-2-yl)oxy)methyl)pyrrolidin-1-yl)propoxy)propanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-m)
CAS 2502156-12-7
Mængde 1 mg
Mål Active Degrader Negative Controls
Molekylær formel C59H71ClFN11O7S
Renhed 0.95