Få mere at vide
Lovibond™ LC 100 håndholdt billeddannende spektrofotometer
Artikelnummer. p-4587714
Til brug med (applikation):
Mad og drikkevarer, belægninger, husholdningsprodukter, lægemidler og kosmetik, tekstiler, kemikalier, medicinsk og klinisk, plastik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15564283
Brand: Lovibond™ 401100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opretter overensstemmelsesrapporter i enten PDF eller Excel formater, der nemt kan deles med pc eller kompatibel printer
  • Hver måling kombinerer 27 billeder belyst med forskellige farver og fra forskellige retninger
  • Muliggør forhåndsvisning af måleområde og lagring og genkaldelse af billede efter måling
  • Måler og gemmer op til 20 referencestandarder med hver dato og klokkeslæt stemplet med mulighed for at navngive
  • Gemmer op til 350 prøvemålinger på enheden og sammenligner med referencestandarder
  • Prøver kan mærkes via skærmtastaturet til tekst eller via indbygget stemmeoptager
  • Kun til indendørs brug
LC 100 og SV 100 integreret sæt
  • Indhold: spektrofotometer, holder, prøveceller, USB ledning, bæretaske
  • Mad og drikkevarer, tekstil, kemikalier, farmaceutisk og kosmetik, medicinsk og klinisk
Tekniske data
Vise TFT
Til brug med (applikation) Mad og drikkevarer, belægninger, husholdningsprodukter, lægemidler og kosmetik, tekstiler, kemikalier, medicinsk og klinisk, plastik
Inkluderer Spektrofotometer, holder, prøveceller, USB ledning, bæretaske
Måletid 1,8 sek.