Få mere at vide
BD™ LBS Agar plader
Beskrivelse
BD LBS Agar bruges til isolering og optælling af lactobaciller fra fødevarer, mejeriprodukter og menneskelige tarm-, vaginal- og tandfloraer.
- LBS Agar er mere selektiv til at forhindre overvækst af skimmelsvampe, streptokokker og spredning af organismer end tomatjuiceagar
- Kasein pepton, gærekstrakt og ammoniumsalt giver nitrogen
- Polysorbat 80 tilfører fedtsyrer, der er nødvendige for væksten af lactobaciller
- Mangan og magnesium er vækstfaktorer
- Glukose er en universel energi- og kulstofkilde
- Ammoniumcitrat, natriumacetat, eddikesyre og ferrosulfat virker som inhibitorer af streptokokker og andre forurenende organismer og giver den lave pH, som tolereres af lactobaciller, men ikke af mange andre organismer
- Fosfat stabiliserer sammen med acetat og eddikesyre pH
Leveres klar til brug Stacker™ plader
- Forberedte belagte medier er klar til øjeblikkelig brug
- Mikrobiologisk styret til kompromisløs isolering af mikroorganismer
- Specialiseret låg og bund tillader pladerne at låse sammen og stable uden at glide
- Specielt konstrueret design adskilles let uden at agitere prøven
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares mørkt i originalt ærme i 2° -8° C |
| Registrerer | lactobaciller |
| Format | Forberedte kulturplader |
| Produkttype | Agar plade |
| Målorganismeklasse | Lactobaciller |
| Formulering | Pr. 1 tilberedt l: Bugspytkirtelfordøjelse af kasein 10 g, natriumacetathydrat 25 g, gærekstrakt 5 g, eddikesyre 1,3 ml, kaliumdihydrogenfosfat 6 g, magnesiumsulfat 0,575 g, ammoniumcitrat 2 g, mangansulfat 0,1 g sulfat, 20 g ferrouse, 20 g Ferrouse. 0,034 g, Polysorbat 80 1 g, Agar 15 g |
| Til brug med (applikation) | isolering og optælling af lactobaciller fra fødevarer og fra tarm-, vaginal- og tandflora |
| Inkubationsbetingelser | 35± 2° C i en aerob atmosfære |
| Inkubationstid | 48-72 timer |
| Emballagetype | 10 lågplader pr. plastikhylster |
| Vis mere |