Få mere at vide
MP Biomedicals™ LB mellemstore, store kapsler
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
15 kg
Pakningsstørrelse:
15kg
1kg
227g
454g
5kg
Beskrivelse
- Formuleringer til E. coli vækstmedier indeholder 10 g trypton og 5 g gærekstrakt pr. liter, 10 g NaCl pr. liter
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Format | Kapsel |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Trypton 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, NaCl 10g/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af bakterier |
| Mængde | 1000 g |