Få mere at vide
MP Biomedicals™ LB medium, dehydreret (kapsler)
Artikelnummer. p-4474907 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
227g
454g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11303229 454 g 454g
11373229 5000 g 5kg
11343229 1000 g 1kg
11373219 227 g 227g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11303229 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 113002021
Formuleringer til E. coli vækstmedier kendt som LB Medium indeholder typisk 10 g trypton og 5 g gærekstrakt pr. liter, og LB Medium indeholder 10 g NaCl pr. liter
Tekniske data
Certificeringer/compliance Molekylær biologi Certified™
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Dehydreret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Trypton 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, NaCl 10g/L
Til brug med (applikation) Til vækst af Escherichia coli , plasmid og andre bakteriekulturer i flydende medium
Mængde 454 g