Få mere at vide
MP Biomedicals™ LB medium, dehydreret (kapsler)
Artikelnummer. 11373219 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
227g
454g
5kg
Artikelnummer. 11373219
Brand: MP Biomedicals™ 113002011
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Formuleringer til E. coli vækstmedier kendt som LB Medium indeholder typisk 10 g trypton og 5 g gærekstrakt pr. liter, og LB Medium indeholder 10 g NaCl pr. liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Molekylær biologi Certified™
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Dehydreret
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Trypton 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, NaCl 10g/L
Til brug med (applikation) Til vækst af Escherichia coli , plasmid og andre bakteriekulturer i flydende medium
Mængde 227 g