Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals LB Bouillon (Millers modifikation)
Artikelnummer. 11372599
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballagetype:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype Pakningsstørrelse
11372599 500 g Plastflaske 500g
11362599 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372599 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H26676.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
(+)-Dehydroisoandrosteron, CAS # 53-43-0, også kendt som androstenolon, er en endogen steroidhormon-precursor. Det er et mellemprodukt i omdannelsen af kolesterol til androgener og østrogener.
Til vækst af E. coli og andre enteriske bakterier. LB Luria indeholder mindre salt end LB Miller og LB Lennox. LB Luria bruges til at dyrke saltfølsomme stammer af E. coli og enteriske bakterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • (+)-Dehydroisoandrosteron er et endogent steroidhormonprækursor, der fungerer som et mellemprodukt i omdannelsen af kolesterol til androgener og østrogener
Applikationer
  • Det er et endogent og naturligt forekommende steroidhormon, der hovedsageligt produceres af binyrerne, men også af testiklerne og æggestokkene
  • Det er blevet beskrevet, at (+)-dehydroisoandrosteron kunne have en rolle i immun- og stressresponset
  • (+)-Dehydroisoandrosteron kan omdannes til testosteron, androstenedion, østradiol og østron
  • (+)-Dehydroisoandrosteron er afledt af kolesterol gennem virkningen af to cytochrom P450 enzymer
  • Det kan inducere både direkte og indirekte in vivo biologiske effekter ved at modulere GABA-α receptor- og N-methyl-D-asparaginsyre (NMDA) receptorkomplekser.
  • Det kan også øge bugspytkirtlenβ celleinsulinsekretion og anti-glukokortikoid aktivitet
  • Det er nyttigt at opdage overskydende binyreaktivitet, da det næsten udelukkende produceres af binyrerne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Emballagetype Plastflaske
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk