Få mere at vide
Fisher BioReagents™ LB Bouillon, Miller (granuleret)
Beskrivelse
- Vejledning til medieforberedelse: Tilsæt 25g til 1L renset vand, såsom BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) juster derefter pH til 7,2. Opvarm og ryst jævnligt for at opløses fuldstændigt. Før brug steriliseres ved autoklavering i 15 minutter.
- Natriumchloridkoncentrationen i Miller-formuleringen er 2X koncentrationen af Lennox-formuleringen for at tillade optimal saltkoncentration for en specifik stamme
- Format: Granuleret pulver
Tekniske data
Tekniske data
| Form | Granuleret pulver |
| Medietype | LB bouillon |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Kasein Peptone 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, Natriumchlorid 10g/L |
| Til brug med (applikation) | Til vedligeholdelse og formering af Escherichia coli i molekylærbiologiske procedurer |
| Emballagetype | Poly flaske |
| Mængde | 500 g |