Få mere at vide
Fisher BioReagents™ LB Bouillon, Miller (granuleret)
Artikelnummer. 11325992
Skift visning
Mængde:
500 g
2000 g
Emballagetype:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballagetype unitSize
11325992 2000 g Poly flaske 2kg
11345992 500 g Poly flaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11325992 Leverandør Fisher BioReagents™ Leverandørnr. BP97232
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Anvendes som et mikrobielt vækstmedium til dyrkning af E. coli-stammer til fremstilling af plasmid-DNA og rekombinante proteiner.
  • Vejledning til medieforberedelse: Tilsæt 25g til 1L renset vand, såsom BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water) juster derefter pH til 7,2. Opvarm og ryst jævnligt for at opløses fuldstændigt. Før brug steriliseres ved autoklavering i 15 minutter.
  • Natriumchloridkoncentrationen i Miller-formuleringen er 2X koncentrationen af Lennox-formuleringen for at tillade optimal saltkoncentration for en specifik stamme
  • Format: Granuleret pulver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Dehydreret
Medietype LB bouillon
Produkttype Bakteriekultur
Formulering Kasein Peptone 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, Natriumchlorid 10g/L
Til brug med (applikation) Mikrobiologiske medier
Emballagetype Poly flaske
Mængde 2000 g
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.