Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals LB bouillon (Lennox)
Artikelnummer. 11346829
Mængde:
100 g
500 g
Artikelnummer. 11346829
Brand: Thermo Scientific Chemicals H26760.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LB Bouillon (Lennox), også designet som Luria-Bertani bouillon (Lennox) eller lysogen bouillon, er et ernæringsrigt medium udviklet af Lennox til vækst og vedligeholdelse af en ren kultur af rekombinante stammer af Escherichia coli.
LB Bouillon (Lennox) er et ernæringsrigt medium udviklet af Lennox til vækst og vedligeholdelse af ren kultur af rekombinante stammer af E. coli. Det er et rigt vækstmedium, der indeholder alle de ernæringsmæssige krav til E.Coli pletter. I formlen giver Trypton nitrogen, vitaminer, mineraler og aminosyrer, der er essentielle for vækster. Gærekstrakt er en kilde til vitaminer, især B-gruppen. Natriumchlorid leverer essentielle elektrolytter til transport og osmotisk balance.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•LB Bouillon er sammensat af trypton (pancreatisk fordøjelse af kasein), natriumchlorid og gærekstrakt. Tryptonen giver nitrogen, vitaminer, mineraler og aminosyrer, der er afgørende for væksten af disse stammer. Gærekstrakt er en kilde til vitaminer, især B-gruppen. Natriumkloridet leverer essentielle elektrolytter til transport og osmotisk balance
Anvendelse
•LB Bouillon (Lennox) er et rigt vækstmedium, der indeholder alle de ernæringsmæssige krav til vækst og vedligeholdelse af en ren kultur af rekombinante Escherichia coli-stammer for at muliggøre plasmidoprensning og/eller proteinekspression
• LB Bouillon (Lennox) bruges til resuspension af T. pyriformis cellefraktioner i en undersøgelse til at udføre fraktionering af cellulære ekstrakter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Form Pulver
Emballagetype Glasflaske
Mængde 100 g
Følsomhed Hygroskopisk; Fugt følsom