Få mere at vide
Gibco™ LB bouillon (1X)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7180305
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
500ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11508646 500 mL 500ml
11380872 1 L Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 11508646 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10855021
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
LB bouillon (Lennox-formulering) er et flydende vækstmedium, der er klar til brug, der bruges til bakteriekultur.
LB bouillon (Lennox-formulering) er et flydende vækstmedium, der er klar til brug, der bruges til bakteriekultur. Gibco LB Bouillon er filtersteriliseret og kan bruges til næsten alle applikationer, der kræver et flydende bakteriedyrkningstrin, såsom proteinekspression, kloning og ekspansion.
LB bouillon er et af de mest refererede bakteriemedier til dyrkning og vedligeholdelse af E. coli- stammer. Vores LB bouillon er baseret på Lennox-formuleringen, en af de mest almindeligt anvendte formuleringer til LB-medium.
LB bouillon formulering
Formulering pr. liter: 10 g SELECT Peptone 140, 5 g SELECT gærekstrakt, 5 g natriumchlorid.
  • Trypton giver nitrogen, vitaminer, mineraler og aminosyrer, der er afgørende for vækst
  • Gærekstrakt er en kilde til vitaminer, især vitaminer fra B-gruppen
  • Natriumchlorid leverer essentielle elektrolytter til transport og osmotisk balance
Primære applikationer
  • Vækst og vedligeholdelse af E. coli -stammer til plasmidoprensning og/eller proteinekspression
  • Resuspension af T. pyriformis -cellefraktioner
Gibco medieflasker
Hver medieflaske har en vinklet åbning for forenklet pipettering. 1-L Gibco medieflaske bruger 39 % mindre kildemateriale (33 % mindre for 500 ml flasken) end sammenlignelige medieflasker på markedet. Hætten og flasken er lavet af højdensitetspolyethylen (HDPE) og polyethylenterephthalat (PETE) og kan begge genanvendes.
Find det medieformat, du har brug for
Vi tilbyder andre medieformuleringer, der er klar til brug, såsom Terrific Broth (kat. nr. A1374301) eller SOC Recovery Medium (kat. nr. 15544034).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring •500 mL LB bouillon (1X)
Opbevares ved stuetemperatur.
Format Flaske
Medietype LB bouillon (Lennox)
Fremstillingsmetode Klar til brug
Produkttype Flydende medium
Sterilitet Steril
Målorganismeklasse Coliforme bakterier
Mængde 500 mL
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Arter Escherichia coli