Få mere at vide
MP Biomedicals™ LB-agar, kapsler, molekylærbiologi Certified™
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
11 g
227 g
454 g
Format:
Kapsel
Pakningsstørrelse:
11g
227g
454g
Beskrivelse
- Ernæringsrigt medium oprindeligt udviklet til vækst og vedligeholdelse af E. coli-stammer
- Eliminerer spild, unøjagtigheder og rod forbundet med afvejning af bulkpulver
- Indeholder essentielle elektrolytter til transport og osmotisk balance på grund af NaCl-komponenten
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ FDA |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Format | Kapsel |
| Grad | Molekylær biologi |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Trypton 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, NaCl 10g/L, Agar 15g/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af bakterier |
| Mængde | 227 g |