Få mere at vide
Berthold Technologies LB 983 NightOWL II in vivo billeddannelsessystem
Artikelnummer. 31908716 Shop alle Berthold Technologies produkter
Skift visning
Farve:
Blå, Grå
Artikelnummer. Farve
31908716 Blå, Grå
1 options
Artikelnummer. 31908716 Leverandør Berthold Technologies Leverandørnr. 4050830
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
NightOWL II tilbyder et modulært, brugervenligt optisk in vivo-billeddannelsessystem, der leverer høj følsomhed og opløsning. Med forskellige lyskilder og lystætte porte til at indsætte kabler, fiberoptik eller manipulatorer giver den den fleksibilitet, du har brug for til enhver in vivo-billeddannelsesapplikation.
  • Ultrasensitivt bagbelyst (baggrundsbelyst) CCD-kamera med høj kvanteeffektivitet over hele det synlige til nær-infrarøde spektrum for luminescens og fluorescens.
  • Effektiv køling af arrayet (absolut -80 til -90 °C afhængigt af rumtemperaturen) for at sikre meget lav støj, så lange eksponeringstider kan bruges til at integrere signalet over tid og opdage selv meget svage lyssignaler.
  • Lystæt skab, der forhindrer forstyrrelser fra omgivende lys.
  • Motordrevet kamera for at opnå optimal opløsning og fokus af prøven. Kameraet kan flyttes fra en højde på 50 mm til 725 mm, hvilket muliggør fokus på alle prøvestørrelser op til 250 mm. Et makrobord er tilgængeligt til nærbilleder.
  • Flangeoption, der giver lystæt adgang til indersiden til rør, kabler eller endda fiberoptik, f.eks. til særlig belysning af planter. Flangen kan tilpasses til særlige formål.
  • Tilgængelige tilbehør inkluderer forskellige lyskilder til forskellige anvendelser, gasbedøvelsesenhed, varmebord for at opretholde optimal kropstemperatur og mere.
  • Den brugervenlige IndiGO™ software styrer instrumentet og gør billedbehandlingen nem. Den tilbyder nem bølgelængdestyring og valgfri 21 CRF del 11-overholdelse, dyrejustering og digital museatlasjustering.
Tekniske data
Type Billedbehandlingssystem
Til brug med (applikation) In vivo-billeddannelse
Farve Blå, Grå
Operativsystem Windows
Software IndiGO
Dybde (metrisk) 400 mm
Højde (metrisk) 1220 mm
Vægt (metrisk) 85 Kg
Bredde (metrisk) 600 mm
Certificeringer/compliance CE, EN
Elektriske krav Min. 3 sokler
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 100/240 V
Watt Max 400 VA